Learn More
Cytiva IFD™ acuoso Whatman, 0.2μm, 50 mm, nylon
Código de producto. 11334644
Change view
Click to view available options
Conexión de entrada (métrico):
Solo tubos de 3,2 mm (1/8 pulg.)
Tubos de 0,8 a 4 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Conexión de entrada (métrico) unitSize
11334644 Solo tubos de 3,2 mm (1/8 pulg.) paquete de 10
11303165 Tubos de 0,8 a 4 mm paquete de 10
2 options
Código de producto. 11334644
Marca: Cytiva 67265002A
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El IFD acuoso de GE es un filtro/desgasificador de línea alojado en polipropileno (IFD) con membrana de nylon. Se conecta a una línea de HPLC y filtra y desgasifica simultáneamente durante la preparación de la fase móvil de HPLC.
  • Más rápido que los métodos tradicionales de preparación de fase móvil para HPLC, lo que ahorra tiempo en el laboratorio
  • Proporciona filtrado puro de fases móviles acuosas sin necesidad de costosos equipos de desgasificación
  • La fabricación de polipropileno resistente a sustancias químicas permite una filtración fiable
  • Se puede comprobar su integridad con el método de punto de burbuja
  • Incluye accesorios finales – para repuestos, consulte nuestro kit de accesorios finales de IFD
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción IFD acuoso, 0,2 μm, 50 mm, nailon (10 uds.)
Material (membrana) Nailon
Tamaño de poro 0,2 μm
Área de filtración 16 cm2
Para utilizar con (aplicación) Desgasificador de filtro en línea para acuosos y disolvente IFD de Whatman
Material de la carcasa Polipropileno
Conexión de entrada (métrico) Solo tubos de 3,2 mm (1/8 pulg.)
N.° por paquete 10
Tipo Filtro de membrana
Diámetro (métrico) 50 mm