Learn More
Thermo Scientific™ Cintas de sellado WebSeal™
Código de producto. 15152719
Click to view available options
Material:
Aluminio, silicona
PES, silicona
PET, silicona
Poliolefina, caucho
Silicona de polietileno
Color:
Plata
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. 15152719
Marca: Thermo Scientific™ 60180M145
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Selle eficazmente todo tipo de microplacas con las cintas de sellado Thermo Scientific™ WebSeal™ .
Selle eficazmente todo tipo de microplacas con las cintas de sellado Thermo Scientific™ WebSeal™ . Disponibles en una selección de adhesivos y materiales delgados y ligeros para adaptarse a las necesidades de cualquier aplicación o ensayo, estas cintas reducen la evaporación y protegen las muestras de contaminación y vertidos.
Sellado sencillo y uniforme
  • El adhesivo sensible a la presión no es pegajoso al tacto, pero forma una fuerte unión con la placa al aplicar presión
  • Las cintas permiten sellar la placa con un práctico aplicador de mano (disponible por separado)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Descripción Cinta de sellado con SRA (adhesivo de caucho sintético)
Material Poliolefina, caucho
N.° por paquete 100
Tipo de producto Cinta de sellado no estéril
Línea de productos WebSeal
adhesivo/a/s Sensible a la presión
Plate Compatibility Todas las microplacas
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.