Learn More
Thermo Scientific™ Cintas de sellado WebSeal™
Descripción
Selle eficazmente todo tipo de microplacas con las cintas de sellado Thermo Scientific™ WebSeal™ . Disponibles en una selección de adhesivos y materiales delgados y ligeros para adaptarse a las necesidades de cualquier aplicación o ensayo, estas cintas reducen la evaporación y protegen las muestras de contaminación y vertidos.
Sellado sencillo y uniforme
- El adhesivo sensible a la presión no es pegajoso al tacto, pero forma una fuerte unión con la placa al aplicar presión
- Las cintas permiten sellar la placa con un práctico aplicador de mano (disponible por separado)
Specifications
Specifications
| Color | Transparente |
| Material | Silicona de polietileno |
| N.° por paquete | 100 |
| Tipo de producto | Cinta de sellado no estéril |
| Línea de productos | WebSeal |
| adhesivo/a/s | Sensible a la presión |
| Intervalo de temperatura (métrico) | de -40°C a +90°C |
| Plate Compatibility | Todas las microplacas |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.