Learn More
Thermo Scientific™ Cintas de sellado WebSeal™
Selle eficazmente todo tipo de microplacas con las cintas de sellado Thermo Scientific™ WebSeal™ .
Marca: Thermo Scientific™ 60180-M144
125.37 EUR hasta el 2025-09-30
Use el código promocional "24292" para aplicar la oferta.
Descripción
Selle eficazmente todo tipo de microplacas con las cintas de sellado Thermo Scientific™ WebSeal™ . Disponibles en una selección de adhesivos y materiales delgados y ligeros para adaptarse a las necesidades de cualquier aplicación o ensayo, estas cintas reducen la evaporación y protegen las muestras de contaminación y vertidos.
Sellado sencillo y uniforme
- El adhesivo sensible a la presión no es pegajoso al tacto, pero forma una fuerte unión con la placa al aplicar presión
- Las cintas permiten sellar la placa con un práctico aplicador de mano (disponible por separado)
Especificaciones
Plata | |
100 | |
WebSeal | |
De -80 °C a +120 °C |
Aluminio, silicona | |
Cinta de sellado no estéril | |
Sensible a la presión |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.