missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ WDR31 Recombinant Protein
344.00€ - 521.00€
Especificaciones
Número de acceso | AAH12352 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer |
ID de gen (Entrez) | 114987 |
Peso molecular | 66 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16157183
|
Abnova™
H00114987-P01.10ug |
10 μg |
344.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16167183
|
Abnova™
H00114987-P01.25ug |
25 μg |
521.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
AAH12352 | |
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer | |
66 | |
8 | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
Wheat Germ (in vitro) | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
WDR31 | |
Human | |
Recombinant | |
Solution |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
114987 | |
WDR31 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
In vitro wheat germ expression system | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
MLLLRCQLKQAPPQKVSFRFCVVMGKQQSKLKHSTYKYGPDEIIEERIQTKAFQEYSPAHMDTVSVVAALNSDLCVSGGKDKTVVAYNWKTGNVVKRFKGHEHEITKVACIPKSSQFFSASRDRMVMMWDLHGSSQPRQQLCGHAMVVTGLAVSPDSSQLCTGSRDNTLLLWDVVTGQSVERASVSRNVVTHLCWVPREPYILQTSEDKTLRLWDSRGLQVAHMFPAKQHIQTYCEVSVDGHKCISCSNGFGGEGCEATLWDLRQTRNRICEYKGHFQTVASCVFLPRALALMPLIATSSHDCKVKIWNQDTGACLFTLSLDGSGPLTSLAVGDAISLLCASFNRGIHLLRMDHSQGLELQEVAAF | |
FLJ35921 | |
WDR31 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Abnova™ WDR31 Recombinant Protein