Learn More
Agua, TraceSELECT™, para análisis de trazas, Honeywell™ Riedel-de Haën™
TraceSELECT™, para análisis de trazas
23.00€ - 443.82€
CAS | 7732-18-5 |
---|---|
Fórmula molecular | H2O |
Peso molecular (g/mol) | 18.015 |
Número MDL | MFCD00011332 |
Clave InChI | XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide |
PubChem CID | 962 |
ChEBI | CHEBI:15377 |
Nombre IUPAC | oxidano |
SMILES | O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15627550
|
Honeywell-Riedel-de Haen
95305-250ML |
250 mL | Frasco de polietileno |
23.00€
250 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15647550
|
Honeywell-Riedel-de Haen
95305-500ML |
500 mL | Frasco de polietileno |
34.96€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15607550
|
Honeywell-Riedel-de Haen
95305-1L |
1 L | Frasco de vidrio |
59.81€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15617550
|
Honeywell-Riedel-de Haen
95305-2.5L |
2.5 L | Frasco de polietileno |
123.89€
2.50 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15697540
|
Honeywell-Riedel-de Haen
95305-10L |
10 L | Cubitainer |
162.32€
10 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15637550
|
Honeywell-Riedel-de Haen
95305-4X2.5L |
4 x 2.5 L | Frasco de polietileno |
443.82€
paquete de 4 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Disolventes de alta pureza para análisis de especiación mediante LC-ICP-MS
Procedimientos de purificación rigurosos seguidos por espectroscopia UV y pruebas IC e ICP-MS para garantizar una alta pureza química y una alta transmitancia UV
Los valores en blanco para las trazas de metal en estos disolventes se encuentran en el rango de ppmm o inferior.
7732-18-5 | |
18.015 | |
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N | |
962 | |
oxidano |
H2O | |
MFCD00011332 | |
water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide | |
CHEBI:15377 | |
O |
Especificaciones
Water | |
7732-18-5 | |
0°C | |
H2O | |
NONH for all modes of transport | |
water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide | |
O | |
18.015 | |
CHEBI:15377 | |
TraceSELECT™ | |
1g/mL at 20°C |
6 to 8 (at 20°C) | |
Incolora | |
100°C | |
MFCD00011332 | |
2050024 | |
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N | |
oxidano | |
962 | |
18.02g/mol | |
Odorless | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'rtecsNumber' : 231-791-2