Learn More
Agua, TraceSELECT™, para análisis de trazas, Solstice
Código de producto. 15647550
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
4 x 2.5 L
Envase:
Cubitainer
Frasco de polietileno
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
2.50 litro
250 ml
500 ml
paquete de 4
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15647550 500 mL Frasco de polietileno 500 ml
15627550 250 mL Frasco de polietileno 250 ml
15607550 1 L Frasco de vidrio 1 litro
15617550 2.5 L Frasco de polietileno 2.50 litro
15697540 10 L Cubitainer 10 litros
15637550 4 x 2.5 L Frasco de polietileno paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15647550 Proveedor Honeywell-Riedel-de Haen N.º de proveedor 95305500ML
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
TraceSELECT™, para análisis de trazas
  • Disolventes de alta pureza para análisis de especiación mediante LC-ICP-MS
  • Procedimientos de purificación rigurosos seguidos por espectroscopia UV y pruebas IC e ICP-MS para garantizar una alta pureza química y una alta transmitancia UV
  • Los valores en blanco para las trazas de metal en estos disolventes se encuentran en el rango de ppmm o inferior.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7732-18-5
Fórmula molecular H2O
Peso molecular (g/mol) 18.015
Número MDL MFCD00011332
Clave InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Nombre IUPAC oxidano
SMILES O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Water
pH De 6 a 8 (a 20 °C)
Color Incoloro
Punto de fusión de 0 °C
Punto de ebullición de 100 °C
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 2050024
Formula Weight (peso de la fórmula) 18,02g/mol
Grado TraceSELECT
Olor Inodoro
Envase Frasco de polietileno
Densidad 1g/mL a 20 °C
Cantidad 500 mL
Forma física Líquido