Learn More
Thermo Scientific™ Condensadores refrigerados por agua para congeladores verticales y horizontales de - 86 °C
Trabaje en un ambiente más frío con los condensadores refrigerados por agua Thermo Scientific™ para congeladores verticales y horizontales de - 86 °C que emiten un 50 % menos de calor en el laboratorio.
1955.00€ - 2115.00€
Especificaciones
Tipo | Condensador refrigerado por agua; |
---|---|
Intervalo de temperatura | -86 °C |
Modelo | Vertical |
Tipo de condensador | Refrigerado por agua |
Descongelación | Automático |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12612725
|
Thermo Scientific™
195964 |
Congeladores verticales de hasta -86°C y 13,0 pies cúbicos |
2115.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11903897
|
Thermo Scientific™
195967 |
Congeladores horizontales de hasta -86°C de 12,7, 17, y 20 pies cúb. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15175506
|
Thermo Scientific™
WC34567 |
|
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Trabaje en un ambiente más frío con los condensadores refrigerados por agua Thermo Scientific™ para congeladores verticales y horizontales de - 86 °C que emiten un 50 % menos de calor en el laboratorio que otros congeladores.
Características:- El entorno de trabajo se mantiene más fresco porque se emite un 50 % menos de calor al ambiente (es decir, hay una menor emisión de calor).
- Una válvula reguladora de agua controla automáticamente el caudal de agua necesario para mantener la presión de descarga del compresor.
- Las temperaturas frías del compresor mejoran su estabilidad y fiabilidad.
Requiere:
La instalación debe realizarla un técnico cualificado y se debe incluir el ajuste adecuado de la válvula reguladora que controla la presión de descarga.
Nota:
Los requisitos reales de agua urbana y de torre pueden variar según las condiciones específicas de presión del agua.
Especificaciones
Condensador refrigerado por agua; | |
Vertical | |
Automático |
-86 °C | |
Refrigerado por agua | |
Refrigerado por agua |