Learn More
Thermo Scientific™ Condensadores refrigerados por agua para congeladores verticales y horizontales de - 86 °C
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Trabaje en un ambiente más frío con los condensadores refrigerados por agua Thermo Scientific™ para congeladores verticales y horizontales de - 86 °C que emiten un 50 % menos de calor en el laboratorio que otros congeladores.
- El entorno de trabajo se mantiene más fresco porque se emite un 50 % menos de calor al ambiente (es decir, hay una menor emisión de calor).
- Una válvula reguladora de agua controla automáticamente el caudal de agua necesario para mantener la presión de descarga del compresor.
- Las temperaturas frías del compresor mejoran su estabilidad y fiabilidad.
Requiere:
La instalación debe realizarla un técnico cualificado e incluir el ajuste de la válvula reguladora, que controla la presión de descarga.
Nota:
Los requisitos reales de agua urbana y de torre pueden variar según las condiciones específicas de presión del agua.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Condensador refrigerado por agua; |
| Intervalo de temperatura | -86 °C |
| Certificaciones/conformidad | CE |
| Modelo | Vertical |
| Tipo de condensador | Refrigerado por agua |
| Para utilizar con (equipo) |
|
| Descongelación | Automático |
| compresor | Refrigerado por agua |