Learn More
Thermo Scientific™ Condensadores refrigerados por agua para congeladores verticales y horizontales de - 86 °C
Trabaje en un ambiente más frío con los condensadores refrigerados por agua Thermo Scientific™ para congeladores verticales y horizontales de - 86 °C que emiten un 50 % menos de calor en el laboratorio.
Marca: Thermo Scientific™ 195967
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Trabaje en un ambiente más frío con los condensadores refrigerados por agua Thermo Scientific™ para congeladores verticales y horizontales de - 86 °C que emiten un 50 % menos de calor en el laboratorio que otros congeladores.
Características:- El entorno de trabajo se mantiene más fresco porque se emite un 50 % menos de calor al ambiente (es decir, hay una menor emisión de calor).
- Una válvula reguladora de agua controla automáticamente el caudal de agua necesario para mantener la presión de descarga del compresor.
- Las temperaturas frías del compresor mejoran su estabilidad y fiabilidad.
Requiere:
La instalación debe realizarla un técnico cualificado e incluir el ajuste de la válvula reguladora, que controla la presión de descarga.
Nota:
Los requisitos reales de agua urbana y de torre pueden variar según las condiciones específicas de presión del agua.
Especificaciones
Condensador refrigerado por agua; | |
566,3 L | |
CE, Listado UL según los requisitos estadounidenses y canadienses | |
Refrigerado por agua | |
Automático |
20 pies cúb. | |
-86 °C | |
Vertical | |
Congeladores horizontales de hasta -86°C de 12,7, 17, y 20 pies cúb. | |
Refrigerado por agua |