Learn More
Hirschmann™ Pipetas volumétricas con jeringa acoplada
Proporcionan un muy alto grado de precisión volumétrica para sus necesidades de pipeteo. Las pipetas volumétricas Hirschmann™ con jeringa acoplada vienen con graduación en ámbar.
Marca: Hirschmann™ 1410175
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Una marca
- Graduación de tinción ámbar
Especificaciones
± 0.05 mL | |
To Deliver | |
Soda Lime Glass | |
Sí | |
Permanent amber markings with silver diffusion color | |
± 0.05 mL | |
Jeringa de pipeta volumétrica |
Autoclavable | |
Class B | |
No estéril | |
Ámbar | |
1 Each | |
50 mL | |
Reusable |
Título del producto
Hirschmann™ Pipetas volumétricas con jeringa acoplada > Capacidad (métrico): 50 mL
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido