Learn More
Hirschmann™ Pipetas volumétricas con jeringa acoplada
Código de producto. p-8013441
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 mL
5 ml
10 ml
15 mL
20 mL
25 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 10544062
Marca: Hirschmann™ 1410160
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporcionan un muy alto grado de precisión volumétrica para sus necesidades de pipeteo. Las pipetas volumétricas Hirschmann™ con jeringa acoplada vienen con graduación en ámbar.
  • Una marca
  • Graduación de tinción ámbar
Especificaciones
Material Vidrio sodocálcico
Graduado Sí
Color de graduación Marrón
Cantidad Unidad
Tolerancia 0,02 mL
Volumen (métrico) 10 ml
Tipo Jeringa de pipeta volumétrica