Learn More
Socorex™ Acura™ 12-channel Micropipette Volumetric Module
Aumente la versatilidad de su unidad de control electrónico de micropipeta Acura™ y ahorre costes al accesorializarla con uno de los 27 módulos volumétricos disponibles. El módulo volumétrico de la micropipeta de 12 canales Acura™ Socorex™ es una opción excelente y fácilmente conectable/desmontable para sus necesidades de micropipeteo multicanal.
Marca:  Socorex™ 800.12.050
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10589482
  • 667.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 27-08-2025
Descripción
  • Una de los 27 conjuntos volumétricos disponibles.
    • Aumente la versatilidad y ahorre costes.
  • Desensambla y reensambla sin herramientas.
  • Las especificaciones de calibración de los módulos adicionales, tal y como las establece el control de calidad de fábrica o el propietario de la pipeta, se conservan en la memoria del instrumento.
Especificaciones
Especificaciones
Pipeta de 12 canales
Acura™
50 μl
Micropipeta Acura™ Electro 926
12
Módulo volumétrico de micropipeta
Pipeta de 12 canales
1 unidad
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Socorex™ Acura™ 12-channel Micropipette Volumetric Module > Volumen: 50 ul