Learn More
Socorex™ Acura™ 12-channel Micropipette Volumetric Module
Aumente la versatilidad de su unidad de control electrónico de micropipeta Acura™ y ahorre costes al accesorializarla con uno de los 27 módulos volumétricos disponibles. El módulo volumétrico de la micropipeta de 12 canales Acura™ Socorex™ es una opción excelente y fácilmente conectable/desmontable para sus necesidades de micropipeteo multicanal.
667.00€ - 723.00€
Especificaciones
Para utilizar con | Pipeta de 12 canales |
---|---|
Número de canales | 12 |
Línea de productos | Acura™ |
Tipo | Módulo volumétrico de micropipeta |
Para utilizar con (aplicación) | Pipeta de 12 canales |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10749264
|
Socorex™
800.12.010 |
10 μl |
723.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 22-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10122142
|
Socorex™
800.12.350 |
350 μl |
667.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 22-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10589482
|
Socorex™
800.12.050 |
50 μl |
667.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 22-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Una de los 27 conjuntos volumétricos disponibles.
- Aumente la versatilidad y ahorre costes.
- Desensambla y reensambla sin herramientas.
- Las especificaciones de calibración de los módulos adicionales, tal y como las establece el control de calidad de fábrica o el propietario de la pipeta, se conservan en la memoria del instrumento.
Especificaciones
Pipeta de 12 canales | |
Acura™ | |
Pipeta de 12 canales | |
1 unidad |
12 | |
Módulo volumétrico de micropipeta | |
Micropipeta Acura™ Electro 926 |