Learn More
Contec™ Esponjas VertiKlean
Esponjas absorbentes y resistentes a la abrasión para trabajos de limpieza en el laboratorio. Las esponjas Contec™ VertiKlean están hechas de espuma de poliéster absorbente y tejido Polynit resistente a la abrasión. Están disponibles en versiones estériles y no estériles.
482.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Esponja |
---|---|
Material | Espuma de poliéster, tejido de punto de poliéster |
Absorbencia | Capacidad en húmedo: 172,4 mL/esponja |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Estructura | Multicapa, unido a la llama |
Código de producto | Marca | Esterilidad | Dimensiones (L x An) | Material | Tela | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Esterilidad | Dimensiones (L x An) | Material | Tela | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
13493566
|
Contec™
VKSPONGE-1 |
No estéril | 21,5 x 10,7 cm (8,5 x 4,25 in) | Espuma de poliéster, tejido de punto de poliéster | 1 capas |
482.00€
paquete de 96 |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Beschreibung
- Las esponjas VertiKlean presentan una espuma de poliéster de alta absorbencia combinada con la resistencia a la abrasión del tejido Polynit
- Diseñado para limpieza general
- Esterilizable en autoclave
- Disponible con una variante estéril y lista para usar
- Disponible en dos tamaños
- Una sola capa
Spezifikation
Esponja | |
Capacidad en húmedo: 172,4 mL/esponja | |
Multicapa, unido a la llama | |
Ideal para uso en laboratorios, diseñado para la limpieza general y el barrido |
Espuma de poliéster, tejido de punto de poliéster | |
Esterilizable en autoclave | |
Si | |
1 capas |