Learn More
Contec™ Esponjas VertiKlean
Esponjas absorbentes y resistentes a la abrasión para trabajos de limpieza en el laboratorio. Las esponjas Contec™ VertiKlean están hechas de espuma de poliéster absorbente y tejido Polynit resistente a la abrasión. Están disponibles en versiones estériles y no estériles.
Marca: Contec™ VKSPONGE-1
373.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 4.00000kg
Descripción
- Las esponjas VertiKlean presentan una espuma de poliéster de alta absorbencia combinada con la resistencia a la abrasión del tejido Polynit
- Diseñado para limpieza general
- Esterilizable en autoclave
- Disponible con una variante estéril y lista para usar
- Disponible en dos tamaños
- Una sola capa
Especificaciones
Esponja | |
21,5 cm | |
10,7 cm | |
Capacidad en húmedo: 172,4 mL/esponja | |
Multicapa, unido a la llama | |
21,5 x 10,7 cm (8,5 x 4,25 in) | |
1 capas |
8,5 in | |
4,25 in | |
Espuma de poliéster, tejido de punto de poliéster | |
Esterilizable en autoclave | |
Si | |
Ideal para uso en laboratorios, diseñado para la limpieza general y el barrido | |
No estéril |