Learn More
Sartorius Casete de flujo cruzado Vivaflow™ 50
De un solo uso. Los casetes de flujo cruzado Sartorius™ Vivaflow 50 están listos para su uso para la filtración y la concentración de muestras de 100 ml a 5 l.
Marca: Sartorius VF05P1
221.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Perfectamente adecuado para aplicaciones como la concentración de cultivo celular sobrenadante, la concentración de virus y la concentración de agua, por ejemplo en instalaciones de crianza de peces, este económico producto ofrece un estándar de facilidad de uso, fiabilidad y flexibilidad inigualable por ningún otro sistema de filtración de laboratorio del mercado. La trayectoria de recirculación de flujo inverso y canal fino proporciona velocidades elevadas de flujo cruzado con una velocidad de la bomba mínima. Un módulo individual de 50 cm2 reduce normalmente de 500 ml a 15 ml en menos de 50 min. La recuperación casi total del concentrado se logra con un solo aclarado. Se pueden conectar hasta seis módulos de interbloqueo exclusivos lo que facilita la ampliación para obtener una capacidad de varios litros. Vivaflow 50 está pensado para un solo uso. En el paquete se incluyen todos los accesorios para la concentración de muestras, a excepción de una bomba peristáltica con un cabezal de bomba para tubos de tamaño 16. Se puede añadir al sistema un depósito de diafiltración sellado de 500 ml para un intercambio rápido y cómodo de tampones.
- Alta velocidad de caudal y recuperación
- Carcasa transparente para el control de procesos
- Listo para usar cassettes individuales
- Fácil configuración de varios cassettes
- Producto económico y desechable
Equipo requerido
El paquete Vivaflow 50 estándar se suministra con dos casetes, tubos, limitador de flujo, un interconector de serie y tubo de bomba de alta presión. Todo lo que se necesita es una bomba peristáltica con un cabezal de bomba capaz de gestionar tubos con diámetro exterior de 6,4 mm (tamaño
).
Ejecución de más de dos dispositivos Vivaflow 50 en paralelo y serie
Para acelerar la concentración, es posible conectar con facilidad hasta seis casetes Vivaflow 50 con 2 conectores en T para conectar 2 casetes Vivaflow en la entrada y la salida e interconectores en serie para conectar los dispositivos entre ellos. Se puede utilizar un indicador de presión opcional (n.º de cat. de Fisher 14-558-332) en la entrada para obtener un mayor control.
Único en su rendimiento
Un único módulo de 50 cm2 normalmente reduce 500 ml a menos de 15 ml en menos de 50 minutos. Recirculación del sistema mínima de menos de 10 ml para concentraciones más altas. Volumen de retención no recuperable de menos de 1,5 ml. Recuperaciones casi totales con un solo aclarado de 10 ml.
Especificaciones
Ultrafiltration | |
Labscale TFF System | |
PES | |
100 mL to 3 L | |
50 cm2 | |
Tubo de filtrado, tubos peristálticos de tamaño 16, limitador de flujo y conectores | |
de 200 a 400 ml/min | |
140 °F | |
Casete de flujo cruzado | |
De 10 ml a 1 l | |
4,21 in | |
0,98 in | |
2,5 cm | |
3,3 in | |
8,4 cm |
Cassette | |
Policarbonato | |
5 kDa | |
Non-sterile | |
Concentración de cultivo celular sobrenadante, concentración de virus y concentración de agua | |
45psi | |
Paquete de 2 | |
de 60 °C | |
0,33 a 33,8 oz | |
4,21 x 0,98 x 3,3 pulg (10,7 x 2,5 x 8,4cm) | |
10,7 cm | |
0,59 in | |
1,5 cm | |
0,011 in | |
0,03 cm |