Descripción
- Conecte los casetes de forma rápida y segura a una bomba y depósitos adecuados, nada más sacarlos de la caja.
- El diseño todo en uno evita la necesidad de costosos soportes de casete y sistemas TFF.
- La ruta de flujo avanzada y el limitador de oclusión fijo eliminan el esfuerzo que normalmente se necesita para la TFF.
- PES de alto rendimiento o Hydrosart™ RC Las membranas garantizan recuperaciones máximas.
- Mejore la seguridad para usted y su muestra sin necesidad de enjuagar ni limpiar.
- Los casetes contienen entre un 30 y un 60 % menos de plástico y se suministran únicamente con los tubos que necesita.
- Material de la membrana: PES
- Volumen de alimentación recomendado: 100 a 500 mL
Spezifikation
Spezifikation
| Tipo de filtro | Ultrafiltración |
| Formato | Cassette |
| Para utilizar con (equipo) | Bomba peristáltica |
| Material | Policarbonato |
| Material (membrana) | PES |
| MWCO | 5 kDa |
| Volumen de muestra | 0,1 a 0,5 L |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo | Casete TFF |
| Volumen (métrico) | 0.5 L |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?