Learn More
VistaLab™ Technologies Kits de juntas para pipetas de la marca MLA™
Proporcionar materiales para el mantenimiento de las pipetas MLA™, precisión y pipeteadores en dos tiempos
21.00€
Especificaciones
Para utilizar con | Pipettes |
---|---|
Material | Plástico |
Incluye | Lubricante, juntas e instrucciones |
Cantidad | 1 unidad |
Longitud (imperial) | 2 in |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
16405134
|
VistaLab™ Technologies
9031 |
De 5 a 30 μl |
21.00€
1 set |
Fecha estimada de envoi: 14-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
16415134
|
VistaLab™ Technologies
9032 |
De 31 a 120 μl |
21.00€
1 set |
Fecha estimada de envoi: 14-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
16425134
|
VistaLab™ Technologies
9033 |
De 121 a 200 μl |
21.00€
1 set |
Fecha estimada de envoi: 14-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
16435134
|
VistaLab™ Technologies
9034 |
De 201 a 350 μl |
21.00€
1 set |
Fecha estimada de envoi: 14-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
16445134
|
VistaLab™ Technologies
9035 |
De 351 a 1000 μl |
21.00€
1 set |
Fecha estimada de envoi: 14-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
Cada kit contiene juntas e instrucciones
Información de órdenes
Lubricant sold separately (P/N 22-146-318)
Especificaciones
Pipettes | |
Lubricante, juntas e instrucciones | |
2 in | |
1 in |
Plástico | |
1 unidad | |
1 in |