Learn More
VistaLab™ Technologies Kits de juntas para pipetas de la marca MLA™
Proporcionar materiales para el mantenimiento de las pipetas MLA™, precisión y pipeteadores en dos tiempos
Marca: VistaLab™ Technologies 9035
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Cada kit contiene juntas e instrucciones
Información de órdenes
Lubricant sold separately (P/N 22-146-318)
Especificaciones
Pipettes | |
De 351 a 1000 μl | |
Lubricante, juntas e instrucciones | |
2 in | |
1 in |
Plástico | |
MLA™ D-Tipper™ de 351 a 1000 µl y pipeta de precisión | |
1 unidad | |
1 in |
Título del producto
VistaLab™ Technologies Kits de juntas para pipetas de la marca MLA™ > Para pipeteadores de 351-1000 μl
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido