Learn More
VistaLab™ Technologies Pipeteador de volumen fijo Ovation™
Las pipetas Ovation™ tienen un diseño ergonómico exclusivo y patentado. Son las únicas pipetas que abordan completamente los problemas de postura, repetición y fuerza para reducir significativamente la tensión y el dolor que se producen al pipetear, al tiempo que proporcionan siempre una precisión y exactitud superiores.
Marca: VistaLab™ Technologies 1257-1000
Descripción
- Funcionamiento mecánico del émbolo de baja fuerza de 1 tiempo (F1) o 2 tiempos (con sobresoplado) (F2)
- Ovation F1 disponible de 5-1000 μl
- Ovation F2 disponible de 1-1000 μl
- Volúmenes fijos personalizados disponibles previa solicitud
- Abridor de tapones de microtubos integrado
- La boquilla con filtro reemplazable evita la contaminación del pipeteador
- Es posible realizar el ajuste de calibración en el laboratorio
Especificaciones
±0,8% | |
Morado | |
Micropipeteo/transferencia de líquidos | |
F2 | |
No estéril | |
1000 μl | |
Percha de estante, llave de calibración | |
1 unidad |
No autoclavable | |
Reusable | |
Policarbonato/ABS | |
1 | |
Pipeta de dos tiempos | |
Micropipeteo/transferencia de líquidos | |
0,15% | |
2 años de garantía limitada |