Learn More
VistaLab™ Technologies Pipeteador de volumen fijo Ovation™
Click to view available options
Volumen (métrico):
1000 μl
100 μl
10 µl/100 µl/200 µl/1000 µl
200 μl
20 μl
25 μl
2 μl
500 μl
50 μl
Exactitud:
±0,8%
±1,0%
±1,4%
±1,5%
± 1,5 %/± 0,8 %/± 0,8 %/± 0,8 %
Tipo:
Pipeta de dos tiempos
Pipeta de volumen fijo
Pipetas de un solo tiempo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Funcionamiento mecánico del émbolo de baja fuerza de 1 tiempo (F1) o 2 tiempos (con sobresoplado) (F2)
- Ovation F1 disponible de 5-1000 μl
- Ovation F2 disponible de 1-1000 μl
- Volúmenes fijos personalizados disponibles previa solicitud
- Abridor de tapones de microtubos integrado
- La boquilla con filtro reemplazable evita la contaminación del pipeteador
- Es posible realizar el ajuste de calibración en el laboratorio
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ±1,0% |
| Esterilizables en autoclave | No autoclavable |
| Color | Amarillo |
| Desechables | Reusable |
| Para utilizar con | Micropipeteo/transferencia de líquidos |
| Material | Policarbonato/ABS |
| Modelo | F1 |
| Número de canales | 1 |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo | Pipetas de un solo tiempo |
| Mostrar más |