Learn More
VistaLab™ Technologies Pipeteador de volumen fijo Ovation™
Las pipetas Ovation™ tienen un diseño ergonómico exclusivo y patentado. Son las únicas pipetas que abordan completamente los problemas de postura, repetición y fuerza para reducir significativamente la tensión y el dolor que se producen al pipetear, al tiempo que proporcionan siempre una precisión y exactitud superiores.
Marca:  VistaLab™ Technologies 1257-0002
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11922245
  • 367.00€ / cada uno
Descripción
  • Funcionamiento mecánico del émbolo de baja fuerza de 1 tiempo (F1) o 2 tiempos (con sobresoplado) (F2)
  • Ovation F1 disponible de 5-1000 μl
  • Ovation F2 disponible de 1-1000 μl
  • Volúmenes fijos personalizados disponibles previa solicitud
  • Abridor de tapones de microtubos integrado
  • La boquilla con filtro reemplazable evita la contaminación del pipeteador
  • Es posible realizar el ajuste de calibración en el laboratorio
Especificaciones
Especificaciones
±1,5%
Rojo
Micropipette Tip
F2
No estéril
2 μl
Percha de estante, llave de calibración
1 unidad
No autoclavable
Reusable
Policarbonato/ABS
1
Pipeta de dos tiempos
Micropipeteo/transferencia de líquidos
0,90%
2 años de garantía limitada
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
VistaLab™ Technologies Pipeteador de volumen fijo Ovation™ > Exactitud: 1,5%, Precisión: 0,90%, Volumen: 2 μl, Tipo: dos tiempos