Learn More
Paragon Scientific™ Medios de baño de viscosidad; aceite blanco para uso de 40 °C a 80 °C
Formulado con materias primas de alta calidad para facilitar una óptima visibilidad, máxima estabilidad térmica y eficiencia de los baños termostáticos. La baja viscosidad ayuda a disipar las burbujas de aire, lo que puede provocar problemas de detección en los sistemas automáticos y garantiza la optimización de la estabilidad y uniformidad del baño.
88.00€ - 229.00€
Especificaciones
Intervalo de temperatura De 40 °C a 80 °C
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
16000172
Ver documentos
Paragon Scientific™
BM1-5L
5 l
88.00€
5 litros
16090162
Ver documentos
Paragon Scientific™
BM1-20L
20 l
229.00€
20 litros
Descripción
Descripción
  • Medios de baño científicos Paragon
  • Medios de baño de viscosidad; aceite blanco para uso de 40 °C a 80 °C
  • Embalaje de seguridad a prueba de manipulación
  • Fabricado en el Reino Unido
Especificaciones
Especificaciones
De 40 °C a 80 °C
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Paragon Scientific™ Medios de baño de viscosidad; aceite blanco para uso de 40 °C a 80 °C