Learn More
Paragon Scientific™ Medios de baño de viscosidad; aceite blanco para uso de 40 °C a 80 °C
Descripción
- Medios de baño científicos Paragon
- Medios de baño de viscosidad; aceite blanco para uso de 40 °C a 80 °C
- Embalaje de seguridad a prueba de manipulación
- Fabricado en el Reino Unido
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 20 l |
| Intervalo de temperatura | De 40 °C a 80 °C |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Peligro
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P331-NO provocar el vómito.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: White mineral oil, petroleum