Learn More
Villin Mouse, Clone: VIL1/1325, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: EnquireBio 7429-MSM2-P0
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Villin | |
Cytoplasmic and Cell Surface | |
VIL1/1325 | |
Unconjugated | |
NP_009058 | |
Mouse | |
93kDa | |
Protein A/G Purified | |
RUO | |
7429 | |
IgG1 κ |
Immunohistochemistry | |
Monoclonal | |
200μg/mL | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
VIL1 | |
Recombinant human Villin fragment of 133 amino acid residues (aa179-311) | |
A549, HepG2 and HCT116 cells. Colon or Rectum. | |
20 μg | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. |
Título del producto
Villin Mouse, Clone: VIL1/1325, enQuireBio™ > 20 μg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido