Learn More
Villin Mouse, Clone: VIL1/1325, enQuireBio™
Código de producto. p-7156254
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15991058 20 μg 20 microgramos
15901068 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15991058 Proveedor EnquireBio N.º de proveedor 7429MSM2P0
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mouse Monoclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno Villin
Aplicaciones Immunohistochemistry
Localización celular Cytoplasmic and Cell Surface
Clasificación Monoclonal
Clon VIL1/1325
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
N.º de referencia del gen NP_009058
Símbolos de los genes VIL1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human Villin fragment of 133 amino acid residues (aa179-311)
Peso molecular del antígeno 93kDa
Control positivo A549, HepG2 and HCT116 cells. Colon or Rectum.
Método de purificación Protein A/G Purified
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7429
Contenido y almacenamiento Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG1 κ