Learn More
3M™ Respiradores de partículas Vflex™
Código de producto. p-6838031
Estándar, paquete de 50
Click to view available options
Tamaño:
Estándar
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Filters airborne dust particles and non-volatile liquid particles. 3M™ VFlex™ Particulate Respirators use 3M™ Advanced Electret Filter Material for effective filtration with low breathing resistance.
Effective respiratory protection for use in environments where workers will be exposed to airborne dust particles and non-volatile liquid particles.
  • Tested to EN 149:2001+A1:2009 “Respiratory protective devices – Filtering half masks to protect against particles – Requirements, testing, marking”.
  • CE approved to the Personal Protective Equipment Directive.
  • V-shaped pleats flex with mouth movement for easier talking and expand to help ease of breathing.
  • Embossed front panel helps the respirator to retain its shape.
  • Available in 2 sizes: 9152S is for suggested for users with small faces. 9152 fits the majority of users.
  • Flat-fold design provides convenient storage prior to use.
  • Even headband strap pressure improves comfort on the neck, face and head with a secure feel
  • Adjustable, embedded metal detectable noseclip helps provide a custom fit and secure seal.
  • 3M™ Advanced Electret Filter Material gives effective filtration with low breathing resistance for consistent high quality performance.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Directiva de la Comunidad Europea 89/686/CEE, CE
Design Type Pliegue plano
Desechables Sí
Tipo de filtro FFP2 NR D
Tipo de producto Respirador para partículas
Tamaño Estándar
Con válvula de exhalación No
Para utilizar con (aplicación) Para el uso en concentraciones de sólidos y partículas de líquidos no volátiles
Sin látex Sí
Modelo Respirador 9152
Cantidad 50/paq.
Resistente a Polvo en suspensión en el aire y solidos, partículas líquidas no volátiles
Forma Copa con pliegues en forma de V
Título del producto
3M™ Respiradores de partículas Vflex™ >