Learn More
3M™ Versaflo™ PAPR Breathing Tube Covers
PAPR disposable breathing covers are designed to help keep Versaflo™ PAPRs clean from debris.
280.00€ - 377.00€
Especificaciones
Material | Plástico |
---|---|
Tipo de producto | Funda de tubo de respiración |
Para utilizar con (aplicación) | Protege el ventilador del respirador purificador de aire eléctrico de la suciedad y los residuos |
Cantidad | 10/Caja |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17752908
|
3M™
7100260719 |
Respirador purificador de aire eléctrico TR-300+ |
280.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17742908
|
3M™
7100260718 |
TR-600/800 PAPR |
377.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Made from a liquid resistant material with zippers for convenient donning and doffing
- Clear plastic window for control viewing and button activation
- Helps keep PAPR clean from debris
- Compatible with Versaflo™ PAPRs
- Popular for paint spray application
- Made with no natural rubber latex components
Especificaciones
Plástico | |
Funda de tubo de respiración | |
Protege el ventilador del respirador purificador de aire eléctrico de la suciedad y los residuos | |
10/Caja |