Learn More
3M™ Cubiertas para tubos de respiración con respirador purificador de aire eléctrico Versaflo™
Código de producto. 17752908 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Respirador purificador de aire eléctrico TR-300+
TR-600/800 PAPR
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
17752908 Respirador purificador de aire eléctrico TR-300+ paquete de 10
17742908 TR-600/800 PAPR paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17752908 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100260719
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    343.00€
    249.78€ / paquete de 10
    Ahorro 93.22€
    27% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Las cubiertas de respiración desechables con respirador purificador de aire eléctrico están diseñadas para ayudar a mantener los respiradores purificadores de aire eléctricos Versaflo™ limpios de residuos.
  • Fabricados con un material resistente a líquidos con cremalleras para que ponérselo y quitárselo resulte cómodo
  • Ventana de plástico transparente para la visualización del control y la activación de los botones
  • Ayuda a mantener el respirador purificador de aire eléctrico limpio de residuos
  • Compatible con el &comercio Versaflo; PAPR
  • Popular para la aplicación de aerosol de pintura
  • Fabricados sin componentes de látex de caucho natural
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Plástico
Tipo de producto Funda de tubo de respiración
Para utilizar con (aplicación) Protege el ventilador del respirador purificador de aire eléctrico de la suciedad y los residuos
Para utilizar con (equipo) Respirador purificador de aire eléctrico TR-300+
Modelo TR-381
Cantidad 10/Caja