Learn More
3M™ Cubiertas para tubos de respiración con respirador purificador de aire eléctrico Versaflo™
Tienda 3M ProductosDescripción
- Fabricados con un material resistente a líquidos con cremalleras para que ponérselo y quitárselo resulte cómodo
- Ventana de plástico transparente para la visualización del control y la activación de los botones
- Ayuda a mantener el respirador purificador de aire eléctrico limpio de residuos
- Compatible con el &comercio Versaflo; PAPR
- Popular para la aplicación de aerosol de pintura
- Fabricados sin componentes de látex de caucho natural
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Plástico |
| Tipo de producto | Funda de tubo de respiración |
| Para utilizar con (aplicación) | Protege el ventilador del respirador purificador de aire eléctrico de la suciedad y los residuos |
| Para utilizar con (equipo) | TR-600/800 PAPR |
| Modelo | TR-681 |
| Cantidad | 10/Caja |