Learn More
Thermo Scientific™ Vasoactive Intestinal Peptide (10-28), Human, Porcine, Rat, Ovine
Para aplicaciones de biología molecular y celular
Marca: Thermo Scientific™ J66099.M¬
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

Especificaciones
Human, Porcine, Rat, Ovine | |
VIP (10-28), human, porcine, rat, ovine | |
Solid | |
Vasoactive Intestinal Peptide (10-28), human, porcine, rat, ovine | |
RUO - research use only |
HPLC | |
-30°C to -10°C | |
2338.84 | |
1 mg | |
Tyr-Thr-Arg-Leu-Arg-Lys-Gln-Met-Ala-Val-Lys-Lys-Tyr-Leu-Asn-Ser-Ile-Leu-Asn-NH2 |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
For Research Use Only