Learn More
Thermo Scientific™ Vasoactive Intestinal Peptide (10-28), Human, Porcine, Rat, Ovine
Código de producto. p-5385004
Click to view available options
Cantidad:
0,5 mg
1 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
1 miligramo
Código de producto. 15400507
Marca: Thermo Scientific™ J66099.|D
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para aplicaciones de biología molecular y celular
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especie Human, Porcine, Rat, Ovine
Método de purificación HPLC
Nombre común VIP (10-28), human, porcine, rat, ovine
Contenido y almacenamiento -30°C to -10°C
Formato Solid
Peso molecular 2338.84
Tipo de producto Vasoactive Intestinal Peptide (10-28), human, porcine, rat, ovine
Cantidad 0,5 mg
Estado normativo RUO - research use only
Secuencia Tyr-Thr-Arg-Leu-Arg-Lys-Gln-Met-Ala-Val-Lys-Lys-Tyr-Leu-Asn-Ser-Ile-Leu-Asn-NH2
For Research Use Only