Learn More
Lauda™ Enfriador de circulación Variocool VC 2000 con enchufe CEE7/7 Código de producto.: 16893610
Lauda™ Enfriador de circulación Variocool VC 2000 con enchufe CEE7/7
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7220025
3,2 bar, cada uno
Click to view available options
Presión máxima:
3,2 bar
4,8 bar
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 16893610
Marca: Lauda™ L000786
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Pantalla TFT a color para indicación simultánea de valores reales y ajustados, ilustración gráfica del perfil de temperatura
  • Menú de navegación con texto claro
  • Seis idiomas seleccionables: DE, EN, FR, SP, IT, RU
  • Introducción sencilla mediante cursor y teclas programables
  • Regulador continuo totalmente electrónico con acción PID
  • Indicación electrónica de nivel y alarma de nivel bajo
  • Potente interfaz USB de bomba de presión de serie
    • Actualizable con módulo de interfaz (analógico, contacto, RS 232/485, Profibus, Ethernet-USB)
  • Indicación remota de fallos mediante contacto flotante
  • Programador integrado con 150 segmentos máx., que se pueden dividir en cinco programas
  • Derivación ajustable para limitación de presión
  • Abertura de llenado en la parte superior, tapón de drenaje en la parte posterior
  • Sistema SmartCool para la gestión digital de la refrigeración con ahorro de energía, incluido el control de encendido y apagado del compresor
  • Funciona con líquidos no inflamables (agua, agua/glicol)
  • Aire de refrigeración del condensador
  • Características técnicas:
    • Intervalo de temperatura de trabajo: De -20 a 40 °C
    • Intervalo de temperatura ambiente De 5 a 40 °C
    • Estabilidad de la temperatura: 0,05 ± K
    • Consumo máx. de energía: 1,6 kW
    • Presión máx. del caudal de la bomba: 37 l/min
    • Rosca de conexión de entrada/salida (exterior): G 3/4
    • Ajuste de presión: derivación
    • Volumen de llenado máx.: 15 l
    • Fuente de alimentación: 230 V, 50 Hz
    • Enchufe de alimentación: cable de alimentación con enchufe en ángulo (CEE7/7)
    • Accesorio estándar:
      • Dos boquillas de 19 mm (3/4 pulg) con tapón de rosca G 3/4 para conectores de bomba
  • Ventajas de Greener Choice
    • Las ventajas medioambientales incluyen:
      • Seguro para la capa de Ozono
    Especificaciones
    Intervalo de temperatura -20°C a +40°C
    Presión máxima 3,2 bar
    Tensión 230 V
    Título del producto
    Lauda™ Enfriador de circulación Variocool VC 2000 con enchufe CEE7/7 >