Julabo™ Baños de recirculación refrigerados con compresor de aire Serie F
Código de producto. 11994858
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2,6 L
7,5 L
9,5 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
Capacidad (métrico)
Tamaño de la unidad
11994858
2,6 L
cada uno
15194342
7,5 L
cada uno
15214373
9,5 L
cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo I del Reglamento de la UE no 517/2014 sobre gases fluorados de efecto invernadero, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto.
11994858
Proveedor
Julabo™N.º de proveedor
9620025
3122.55€ 2665.00€/ paquete de 1 Ahorro 457.55€ 14% Descuento
2416.60 EUR hasta el 2026-12-31 MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28000" para aplicar la oferta.
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo I del Reglamento de la UE no 517/2014 sobre gases fluorados de efecto invernadero, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Requieren muy poco espacio en el laboratorio y tienen costes de abastecimiento muy bajos. . Los baños de enfriamiento de recirculación con compresor de aire Julabo™ serie F son una excelente manera de sustituir los costosos sistemas basados en agua
Funcionamiento respetuoso con el medio ambiente con bajo consumo de energía
Diseño compacto
Teclado de membrana protegido contra el agua con pantalla de temperatura LED
Llenado y drenaje sencillos
Indicador de nivel de llenado
Puede usarse con agua, agua/glicol, Julabo Thermal G
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.
Política de privacidad.