Learn More
VACUUBRAND™ Unidad de bombeo químico VARIO™, PC 3012 Vario Select
Proporciona un control de vacío preciso mediante el ajuste de la velocidad del motor. Este modelo admite altas velocidades de bombeo e incluye un condensador de vapor de escape. Adecuado para su uso con rotavapores de suelo, hornos de secado al vacío y trabajos en miniplantas, kilo-laboratorios e instalaciones de escalamiento.
10915.00€ - 13135.00€
Especificaciones
Vacío máx. 1,5 Mbar (sin lastre de gas), 3 Mbar (con lastre de gas)
temp. VACUU·SELECT
Incluye Unidad de bombeo lista para usar (completamente montada con manual)
Velocidad motor 30-2400 min-1
Certificaciones/conformidad Certificación CE; II 3/-G IIC T3 x Atm interna. Reino Unido
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Modelo Tipo de tapón Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Modelo Tipo de tapón Precio Cantidad y disponibilidad  
16231802
Ver documentos
VACUUBRAND™
20743850
PC 3012 Vario Select CEE Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
16261802
Ver documentos
VACUUBRAND™
20743875
PC 3012 VARIO Select EKP Kaltgerätestecker EN 60320 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
  • VACUU·SELECT Vacuum Controller with graphical user interface and predefined applications simplifies work in the laboratory
  • Automatic boiling point detection and adjustment of the vacuum for short process times
  • Meets high vacuum requirements for large quantities of most high boiling solvents
  • Extraordinary diaphragm life for minimum operational and servicing costs
  • Excellent environmental compatibility through low energy consumption and efficient solvent recovery
  • High pumping speed and deep ultimate vacuum is suitable for demanding applications with high boiling point solvents
  • Use manual set-point-control for simple processes, run fully automated distillations, or create unique applications with simple drag-and-drop editing
  • For solvent evaporation, the VACUU·SELECT controller detects solvent boiling and automatically adjusts the pump's motor speed to maintain process control
  • VARIO motor speed control for exceptionally long maintenance intervals
  • Glass inlet separator with a robust protective coating prevents particles and liquid droplets from entering the pump, preventing damage and extending pump life
  • Touch screen display can be operated even when wearing safety gloves
  • Choose from 14 languages
Especificaciones
Especificaciones
1,5 Mbar (sin lastre de gas), 3 Mbar (con lastre de gas)
Unidad de bombeo lista para usar (completamente montada con manual)
Certificación CE; II 3/-G IIC T3 x Atm interna. Reino Unido
47 dBA
40 °C
15 m3/hr
Bomba de diafragma
8
3
200/230 V
VACUU·SELECT
30-2400 min-1
PTFE (parcialmente reforzado con carbono), ETFE/ECTFE (parcialmente reforzado con fibra de carbono), FFKM
1 kW
10 °C
50 - 60 Hz
IP40
Vacío inteligente con control VARIO™, cámaras de secado, filtración y extracción de fase sólida, redes de vacío de área local para laboratorios
1,1 bar
Documentos
Product Certifications
Título del producto
VACUUBRAND™ Unidad de bombeo químico VARIO™, PC 3012 Vario Select