Learn More
VACUUBRAND™ Unidad de bombeo químico VARIO™, PC 3012 Vario Select
Proporciona un control de vacío preciso mediante el ajuste de la velocidad del motor. Este modelo admite altas velocidades de bombeo e incluye un condensador de vapor de escape. Adecuado para su uso con rotavapores de suelo, hornos de secado al vacío y trabajos en miniplantas, kilo-laboratorios e instalaciones de escalamiento.
Marca: VACUUBRAND™ 20743875
Descripción
- Controlador de vacío VACUU·SELECT con interfaz gráfica de usuario y aplicaciones predefinidas simplifica el trabajo en el laboratorio.
- Detección automática del punto de ebullición y ajuste del vacío para tiempos de proceso cortos.
- Cumple los requisitos de alto vacío para grandes cantidades de la mayoría de los disolventes de alto punto de ebullición.
- Extraordinaria vida útil del diafragma para unos costes operativos y de mantenimiento mínimos.
- Excelente compatibilidad medioambiental gracias a un bajo consumo de energía y a la eficiente recuperación de disolventes.
- La alta velocidad de bombeo y el vacío final profundo son adecuados para aplicaciones exigentes con disolventes de alto punto de ebullición.
- Utilice el control manual del punto de ajuste para procesos sencillos, ejecute destilaciones totalmente automatizadas o cree aplicaciones únicas con una sencilla edición de arrastrar y soltar.
- Para la evaporación de disolventes, el controlador VACUU·SELECT detecta la ebullición del disolvente y ajusta automáticamente la velocidad del motor de la bomba para mantener el control del proceso.
- Control de la velocidad del motor VARIO para intervalos de mantenimiento excepcionalmente largos.
- El separador de entrada de vidrio con un robusto revestimiento protector evita que las partículas y las gotas de líquido entren en la bomba, evitando daños y prolongando la vida útil de la bomba.
- La pantalla táctil se puede manejar incluso con guantes de seguridad.
- Elija entre 14 idiomas.
Especificaciones
1,5 Mbar (sin lastre de gas), 3 Mbar (con lastre de gas) | |
35 kg | |
30-2400 min-1 | |
616 x 435 x 450 mm | |
PTFE (parcialmente reforzado con carbono), ETFE/ECTFE (parcialmente reforzado con fibra de carbono), FFKM | |
47 dBA | |
1 kW | |
10 °C | |
50 - 60 Hz | |
IP40 | |
Vacío inteligente con control VARIO™, cámaras de secado, filtración y extracción de fase sólida, redes de vacío de área local para laboratorios | |
1,1 bar |
VACUU·SELECT | |
Unidad de bombeo lista para usar (completamente montada con manual) | |
Certificación CE; II 3/-G IIC T3 x Atm interna. Reino Unido | |
El condensador de emisiones Peltronic™ funciona sin ningún medio de refrigeración como el agua o hielo seco. | |
PC 3012 VARIO Select EKP | |
Kaltgerätestecker EN 60320 | |
40 °C | |
15 m3/hr | |
Bomba de diafragma | |
8 | |
3 | |
200/230 V |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.