Learn More
Kartell™ Variable Volume Pluripet Micropipettor
Ideal para dispensar grandes volúmenes de fluidos acuosos bastante espesos y viscosos. La micropipeta Pluripet de volumen variable Kartell™ está equipada con un filtro especial que protege el pistón interno aumentando su vida útil y evitando contaminaciones.
382.00€ - 424.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN IS 8655 |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Tipo | Micropipeta |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Puntas compatibles | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Puntas compatibles | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10407912
|
Kartell™
0132910 |
De 1000 to 10.000 μl | Kartell™ 943 |
424.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 08-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10070782
|
Kartell™
0132210 |
De 100 to 1000 μl | Kartell™ 961, 941 |
382.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 16-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- La conexión del mango garantiza un agarre más cómodo y sin fatiga
- El volumen se puede seleccionar girando el botón de vaciado o girando el cilindro suministrado para tal fin
- La pantalla grande garantiza una lectura sencilla del valor de volumen establecidio
- El botón de cada micropipeta tiene un color específico, por lo que la identificación del intervalo de volumen utilizable es sencilla
- El expulsor de puntas es ajustable en altura para albergar una gran variedad de puntas y se puede desmontar para simplificar las operaciones de limpieza
- El dispositivo de recalibración garantiza una recalibración rápida y precisa
- La estructura robusta del cuerpo de PVDF asegura altas resistencias mecánicas y químicas
- Esterilizable completamente en autoclave a 121 °C durante 20 minutos
- Los materiales utilizados para la estructura son resistentes y duraderos, y permiten la exposición a los rayos ultravioletas
Especificaciones
EN IS 8655 | |
Autoclavable | |
Micropipeta |