Learn More
Kartell™ Variable Volume Pluripet Micropipettor
Descripción
- La conexión del mango garantiza un agarre más cómodo y sin fatiga
- El volumen se puede seleccionar girando el botón de vaciado o girando el cilindro suministrado para tal fin
- La pantalla grande garantiza una lectura sencilla del valor de volumen establecidio
- El botón de cada micropipeta tiene un color específico, por lo que la identificación del intervalo de volumen utilizable es sencilla
- El expulsor de puntas es ajustable en altura para albergar una gran variedad de puntas y se puede desmontar para simplificar las operaciones de limpieza
- El dispositivo de recalibración garantiza una recalibración rápida y precisa
- La estructura robusta del cuerpo de PVDF asegura altas resistencias mecánicas y químicas
- Esterilizable completamente en autoclave a 121 °C durante 20 minutos
- Los materiales utilizados para la estructura son resistentes y duraderos, y permiten la exposición a los rayos ultravioletas
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ±0,9%, ±0,6% |
| Certificaciones/conformidad | EN IS 8655 |
| Puntas compatibles | Kartell™ 961, 941 |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Modelo | Pluripet PL 1000 |
| Tipo | Micropipeta |
| Volumen (métrico) | De 100 to 1000 μl |
| Incrementos | 2 μl |
| Repetibilidad | <0,45 %, <0,25 % |