Learn More
Kartell™ Variable Volume Pluripet Micropipettor
Ideal para dispensar grandes volúmenes de fluidos acuosos bastante espesos y viscosos. La micropipeta Pluripet de volumen variable Kartell™ está equipada con un filtro especial que protege el pistón interno aumentando su vida útil y evitando contaminaciones.
Marca:  Kartell™ 0132910
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10407912
  • 424.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 03-07-2025
Descripción
Pluripet PL 10000, volumen variable de 1 ml a 10 ml
Especificaciones
Especificaciones
±2,5%, ±0,2%
Kartell™ 943
Pluripet PL 10000
De 1000 to 10.000 μl
<0,6%, <0,2%
EN IS 8655
Autoclavable
Micropipeta
20 μl
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Kartell™ Variable Volume Pluripet Micropipettor > intervalo de volumen métrico: De 100 a 1000 μl