Learn More
Thermo Scientific™ Celdas de flujo Vanquish™ para detector de matriz de diodos Vanquish™ FG
Elija entre una amplia cartera de celdas de flujo para el detector de matriz de diodo Thermo Scientific™ Vanquish™ (DAD) FG para responder a los requisitos de su aplicación.
en la oferta
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Detector de matriz de diodo Vanquish FG |
---|---|
Línea de productos | Vanquish |
Código de producto | Marca | Descripción | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17898718
|
Thermo Scientific™
6083.0530 |
Celda de flujo, longitud de trayectoria de 7 mm (2,5 µl, SST) | Celda de flujo semimicro |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
Elija entre una amplia cartera de celdas de flujo Thermo Scientific™ Vanquish™ para el detector de matriz de diodos Thermo Scientific™ Vanquish™ FG. Contamos con la celda de flujo que se ajusta a los requisitos de su aplicación, incluida la baja dispersión para separaciones UHPLC, la resistencia a la alta presión para LC-MS o fraccionamiento, y la compatibilidad con el análisis de biomoléculas.
Excelentes celdas de flujo para una amplia variedad de aplicacionesLímite de presión de celda de flujo de 12 MPa (120 bar, 1740 psi):
- Celda de flujo estándar
- Celda de flujo semianalítico
- Celdas de flujo semimicro (versión biocompatible y SST disponible)
Límite de presión de celda de flujo de 5 MPa (50 bar, 720 psi):
- Celda de flujo biocompatible estándar
Especificaciones
Detector de matriz de diodo Vanquish FG | |
Vanquish |