Learn More
Thermo Scientific™ Celdas de flujo Vanquish™ para detector de matriz de diodos Vanquish™ FG
Código de producto. 17898718 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Celda de flujo estándar
Celda de flujo semimicro
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
17898718 Celda de flujo semimicro cada uno
31906276 Celda de flujo estándar cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17898718 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 6083.0530
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Elija entre una amplia cartera de celdas de flujo para el detector de matriz de diodo Thermo Scientific™ Vanquish™ (DAD) FG para responder a los requisitos de su aplicación.
Elija entre una amplia cartera de celdas de flujo Thermo Scientific™ Vanquish™ para el detector de matriz de diodos Thermo Scientific™ Vanquish™ FG. Contamos con la celda de flujo que se ajusta a los requisitos de su aplicación, incluida la baja dispersión para separaciones UHPLC, la resistencia a la alta presión para LC-MS o fraccionamiento, y la compatibilidad con el análisis de biomoléculas.
Excelentes celdas de flujo para una amplia variedad de aplicaciones
Límite de presión de celda de flujo de 12 MPa (120 bar, 1740 psi):
  • Celda de flujo estándar
  • Celda de flujo semianalítico
  • Celdas de flujo semimicro (versión biocompatible y SST disponible)
Límite de presión de celda de flujo de 5 MPa (50 bar, 720 psi):
  • Celda de flujo biocompatible estándar
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Detector de matriz de diodo Vanquish FG
Material Acero inoxidable
Tipo Celda de flujo semimicro
Volumen (métrico) 2.5 μL
Trayectoria óptica 7 mm
Línea de productos Vanquish