Learn More
Complejo cloruro de vanadio(III)-tetrahidrofurano (1:3), solución de 0,5 M en metileno chl, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 19559-06-9 | VCl3·C12H24O3 | 373.62 g/mol
97.05€ - 526.00€
Chemical Identifiers
CAS | 19559-06-9, 75-09-2 |
---|---|
Fórmula molecular | VCl3·C12H24O3 |
Peso molecular (g/mol) | 373.62 |
Clave InChI | WARDLUZTYLPMGJ-UHFFFAOYSA-K |
Sinónimo | trichlorotris tetrahydrofuran vanadium, tetrahydrofuran; trichlorovanadium, vanadium iii chloride tetrahydrofuran adduct, vanadium iii chloride tetrahydrofuran complex |
PubChem CID | 71311352 |
Nombre IUPAC | oxolano;triclorovanadio |
SMILES | C1CCOC1.Cl[V](Cl)Cl |
Product Code | Brand | Cantidad | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Cantidad | Price | Quantity & Availability | |||||
11986171
|
Thermo Scientific Acros
433661000 |
100 mL |
97.05€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11996171
|
Thermo Scientific Acros
433668000 |
800 mL |
526.00€
800 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
19559-06-9, 75-09-2 | |
373.62 | |
trichlorotris tetrahydrofuran vanadium, tetrahydrofuran; trichlorovanadium, vanadium iii chloride tetrahydrofuran adduct, vanadium iii chloride tetrahydrofuran complex | |
oxolano;triclorovanadio |
VCl3·C12H24O3 | |
WARDLUZTYLPMGJ-UHFFFAOYSA-K | |
71311352 | |
C1CCOC1.Cl[V](Cl)Cl |
Specifications
Vanadium(III) chloride-tetrahydrofuran complex (1:3) | |
Rojo | |
VCl3·C12H24O3 | |
−8°C | |
WARDLUZTYLPMGJ-UHFFFAOYSA-K | |
oxolano;triclorovanadio | |
71311352 | |
0.40 to 0.60M | |
1.312 |
19559-06-9, 75-09-2 | |
Solución | |
VCl·3THF | |
trichlorotris tetrahydrofuran vanadium, tetrahydrofuran; trichlorovanadium, vanadium iii chloride tetrahydrofuran adduct, vanadium iii chloride tetrahydrofuran complex | |
C1CCOC1.Cl[V](Cl)Cl | |
373.62 | |
373.62 | |
Frasco de vidrio AcroSeal™ | |
1.3120g/mL |
Safety and Handling
Declaración de GHS P Líquido y vapores muy inflamables.Susceptible de provocar cáncer.Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares.Puede irritar las vías respiratorias.Puede provocar somnolencia o vértigo.Puede provocar daños en los órganos.
Declaración GHS P
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
En CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca.
NO inducir el vómito.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo):Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.
Aclararse la piel con agua
Palabra de aviso de GHS:Peligro
- Vanadium(III) chloride-tetrahydrofuran complex (1:3), 0.5M solution in methylene chloride
Signal Word
- Peligro
Hazard Category
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Precautionary Statement
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.