Learn More
Complejo cloruro de vanadio(III)-tetrahidrofurano (1:3), solución de 0,5 M en metileno chl, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11986171 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
800 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11986171 100 mL 100 ml
11996171 800 mL 800 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11986171 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 433661000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 19559-06-9 | VCl3·C12H24O3 | 373.62 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19559-06-9 , 75-09-2
Fórmula molecular VCl3·C12H24O3
Peso molecular (g/mol) 373.62
Clave InChI WARDLUZTYLPMGJ-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo trichlorotris tetrahydrofuran vanadium, tetrahydrofuran; trichlorovanadium, vanadium iii chloride tetrahydrofuran adduct, vanadium iii chloride tetrahydrofuran complex
PubChem CID 71311352
Nombre IUPAC oxolano;triclorovanadio
SMILES C1CCOC1.Cl[V](Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vanadium(III) chloride-tetrahydrofuran complex (1:3)
Color Rojo
Forma física Solución
Cantidad 100 mL
Fórmula lineal VCl·3THF
Temperatura de inflamación −8°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 373.62
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.40 to 0.60M
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Gravedad específica 1.312
Densidad 1.3120g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Vanadium(III) chloride-tetrahydrofuran complex (1:3), 0.5M solution in methylene chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.