Learn More
Thermo Scientific™ Patrones de tamaño para la precisión de recuento Validex™
Valide el rendimiento de contadores de partículas de líquido mediante patrones de tamaño para precisión de recuento Thermo Scientific™ Validex™.
306.00€ - 572.00€
Especificaciones
Aditivo Contiene una cantidad mínima de surfactante
Concentración 1000 partículas/ml ± 10 %
Contenido y almacenamiento A menos que se indique lo contrario, refrigere el producto (entre 2 y 8 °C) cuando no esté en uso, pero no lo congele. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Mezcle el producto mediante una inversión suave manualmente o con una mezcladora vorticial.
Contenido Partículas de polímero en agua
Descripción Diseñado específicamente para el sector de agua potable para validar el rendimiento de los contadores de partículas de líquido.
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Diámetro (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11848273
Ver documentos
Thermo Scientific™
CRS-05
5 μm
306.00€
500 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11858273
Ver documentos
Thermo Scientific™
CRS-10
10 μm
572.00€
500 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Valide el rendimiento de contadores de partículas de líquido mediante patrones de tamaño para la precisión de recuento Thermo Scientific™ Validex™. Estos patrones resultan excelentes para la calibración y la verificación de instrumentos en el sector del agua potable, así como para el recuento y la calibración de partículas de líquido de bajo nivel. Además, contienen partículas de polímero trazables al NIST™ y envasadas en agua ultrapura en concentraciones ideales para su uso a la hora de validar el rendimiento de contadores de partículas de líquido.
En la industria del agua potable, el recuento de partículas se ha convertido rápidamente en una técnica indispensable para optimizar la calidad del agua. La mayoría de los contadores de partículas utilizados en la industria del agua potable funcionan según el principio de extinción de la luz por partículas individuales.
Características:
  • Composición de suspensión optimizada para promover la dispersión de partículas
  • Contiene 500 ml de suspensión con una concentración nominal de 1000 partículas por ml
  • Barras agitadoras incluidas en el frasco para ayudar en la dispersión
  • Concentración certificada
  • Diluyente ultralimpio
  • No se requieren diluciones
  • Muestra directamente del frasco para evitar la contaminación
  • Volumen de mayor tamaño para pruebas adecuadas
Especificaciones
Especificaciones
Contiene una cantidad mínima de surfactante
A menos que se indique lo contrario, refrigere el producto (entre 2 y 8 °C) cuando no esté en uso, pero no lo congele. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Mezcle el producto mediante una inversión suave manualmente o con una mezcladora vorticial.
Diseñado específicamente para el sector de agua potable para validar el rendimiento de los contadores de partículas de líquido.
Validación de contador de partículas líquidas
Partículas para el control de recuentos
500 mL
<3
1000 partículas/ml ± 10 %
Partículas de polímero en agua
Blanco o incoloro
Poliestireno
Certificado de calibración y trazabilidad al NIST
1,59 a 589 nm (25 °C)
Producto estable durante un mínimo de 3 meses
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Thermo Scientific™ Patrones de tamaño para la precisión de recuento Validex™