Learn More
Thermo Scientific™ Patrones de tamaño para la precisión de recuento Validex™
Código de producto. 11848273 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
5 μm
10 μm
Tamaño de la unidad:
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
11848273 5 μm 500 ml
11858273 10 μm 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11848273 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor CRS05
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    288.00€
    280.71€ / 500 ml
    Ahorro 7.29€
    2% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Valide el rendimiento de contadores de partículas de líquido mediante patrones de tamaño para precisión de recuento Thermo Scientific™ Validex™.
Valide el rendimiento de contadores de partículas de líquido mediante patrones de tamaño para la precisión de recuento Thermo Scientific™ Validex™. Estos patrones resultan excelentes para la calibración y la verificación de instrumentos en el sector del agua potable, así como para el recuento y la calibración de partículas de líquido de bajo nivel. Además, contienen partículas de polímero trazables al NIST™ y envasadas en agua ultrapura en concentraciones ideales para su uso a la hora de validar el rendimiento de contadores de partículas de líquido.
En la industria del agua potable, el recuento de partículas se ha convertido rápidamente en una técnica indispensable para optimizar la calidad del agua. La mayoría de los contadores de partículas utilizados en la industria del agua potable funcionan según el principio de extinción de la luz por partículas individuales.
Características:
  • Composición de suspensión optimizada para promover la dispersión de partículas
  • Contiene 500 ml de suspensión con una concentración nominal de 1000 partículas por ml
  • Barras agitadoras incluidas en el frasco para ayudar en la dispersión
  • Concentración certificada
  • Diluyente ultralimpio
  • No se requieren diluciones
  • Muestra directamente del frasco para evitar la contaminación
  • Volumen de mayor tamaño para pruebas adecuadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aditivo Contiene una cantidad mínima de surfactante
Concentración 1000 partículas/ml ± 10 %
Contenido y almacenamiento A menos que se indique lo contrario, refrigere el producto (entre 2 y 8 °C) cuando no esté en uso, pero no lo congele. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Mezcle el producto mediante una inversión suave manualmente o con una mezcladora vorticial.
Contenido Partículas de polímero en agua
Descripción Diseñado específicamente para el sector de agua potable para validar el rendimiento de los contadores de partículas de líquido.
Color Blanco o incoloro
Para utilizar con (aplicación) Validación de contador de partículas líquidas
Material Poliestireno
Tipo de producto Partículas para el control de recuentos
Incluye Certificado de calibración y trazabilidad al NIST
Densidad de las partículas 1,05 g/cm³
Cantidad 500 mL
Índice de refracción 1,59 a 589 nm (25 °C)
Distribución de tamaño <3
Estabilidad Producto estable durante un mínimo de 3 meses
Diámetro (métrico) 5 μm