Learn More
Thermo Scientific™ Herramientas de validación de espectrofotómetros UV-Visible
Garantice el cumplimiento de las directrices de la normativa con las herramientas de validación Thermo Scientific™ UV para espectrofotómetros UV-Visible que incluyen las herramientas y la documentación necesarias para la cualificación del sistema.
Marca: Thermo Scientific™ 840-323100
Descripción
Obtenga toda la documentación y los materiales de referencia necesarios para facilitar los procedimientos de cualificación de la instalación y el funcionamiento (IQ/OQ) con las herramientas de validación de los espectrofotómetros UV-Visible Thermo Scientific™. Las normas certificadas para verificar el rendimiento del instrumento según las especificaciones de fábrica están disponibles por separado.
Las soluciones de validación de espectrofotómetros UV-Visible ofrecen:- Información sobre el proceso de validación
- Documentación para la cualificación de la instalación (IQ) verificada por el fabricante para garantizar el correcto rendimiento del sistema
- Información sobre las pruebas específicas de rendimiento del instrumento recomendadas por la farmacopea, según corresponda
- Instalación y certificación del instrumento
Soluciones disponibles para los instrumentos GENESYS 40-180, BioMate 160, Evolution 200, Evolution 350, NanoDrop One, NanoDrop 2000 Y NanoDrop 8000
Especificaciones
GENESYS Validator | |
Espectrofotómetros GENESYS 40-180, BioMate 160 |