Learn More
Thermo Scientific™ Herramientas de validación de espectrofotómetros UV-Visible
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Obtenga toda la documentación y los materiales de referencia necesarios para facilitar los procedimientos de cualificación de la instalación y el funcionamiento (IQ/OQ) con las herramientas de validación de los espectrofotómetros UV-Visible Thermo Scientific™. Las normas certificadas para verificar el rendimiento del instrumento según las especificaciones de fábrica están disponibles por separado.
- Información sobre el proceso de validación
- Documentación para la cualificación de la instalación (IQ), la cualificación del funcionamiento (OQ) y la cualificación del rendimiento (PQ) verificada por el fabricante para garantizar el correcto rendimiento del sistema
- Información sobre las pruebas específicas de rendimiento del instrumento recomendadas por la farmacopea
- Instalación y certificación del instrumento
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Validator Lite |
| Para utilizar con (equipo) | Evolution 60S/60; BioMate 3S; GENESYS 10S UV-Vis Bio/10S UV-Vis |
| Modelo | UV Validator Lite |