Learn More
Greiner Bio-One Agujas de extracción de sangre de dibujo múltiple
Para la extracción de sangre rutinaria
14.27€ - 1015.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Multi-sample Blood Draw Needle |
---|---|
Material | Acero inoxidable |
Esterilidad | Estéril |
Certificaciones/conformidad | CE, OSHA |
Desechables | Sí |
Código de producto | Marca | Grosor | Longitud (imperial) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Grosor | Longitud (imperial) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17790578
|
Greiner Bio-One
450077 |
20 G | 1,5 in | 3.81 cm |
374.00€
paquete de 2000 |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10259104
|
Greiner Bio-One
450077 |
20 G | 1,5 in | 3.81 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
16690413
|
Greiner Bio-One
450077 |
20 G | 1,5 in | 3.81 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
VACUETTE™ Multi-Drawing Blood Collection Needles are primarily used for routine blood collection and are intended for single-use. The needle shield is colour-coded for visual recognition of the needle gauges. Needle gauges of 20G, 21G and 22G are available in lengths of 1in. and 1.5in..
- De un solo uso exclusivamente
- Fabricados con acero inoxidable y equipados con una válvula de seguridad en un extremo
- El color del tapón protector indica el tipo de aguja/indicador: amarillo (20G), verde (21G) y negro (22G)
Especificaciones
Multi-sample Blood Draw Needle | |
Estéril | |
Sí | |
Tubos de recogida de sangre VACUETTE™, soporte para tubos de seguridad Quickshield™ | |
Caucho sintético |
Acero inoxidable | |
CE, OSHA | |
Extracción de sangre de dibujo múltiple | |
Polipropileno | |
4°C to 25°C |