Learn More
Greiner Bio-One Agujas de extracción de sangre de dibujo múltiple
Para la extracción de sangre rutinaria
Marca: Greiner Bio-One 450077
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Descripción
VACUETTE™ Multi-Drawing Blood Collection Needles are primarily used for routine blood collection and are intended for single-use. The needle shield is colour-coded for visual recognition of the needle gauges. Needle gauges of 20G, 21G and 22G are available in lengths of 1in. and 1.5in..
- De un solo uso exclusivamente
- Se suministran en paquetes interiores de 100 agujas.
- Fabricados con acero inoxidable y equipados con una válvula de seguridad en un extremo
- Etiqueta perforada en la tapa para su identificación y sello que garantiza su integridad
- El color del tapón de protección indica el tipo de aguja/medidor: rosa (18G), amarillo (20G), verde (21G), negro (22G)
- Disponible con longitudes de 25 mm y 38 mm
Especificaciones
Multi-sample Blood Draw Needle | |
Estéril | |
Amarillo | |
Extracción de sangre de dibujo múltiple | |
20 G | |
Tapón protector amarillo, válvula de seguridad en un extremo | |
3.81 cm | |
4°C to 25°C |
Acero inoxidable | |
CE, OSHA | |
Sí | |
Tubos de recogida de sangre VACUETTE™, soporte para tubos de seguridad Quickshield™ | |
Polipropileno | |
1,5 in | |
Caucho sintético |